Wichtige Dokumente
208833
Ruthenium(IV)-oxid Hydrat
powder
Synonym(e):
Hydrous ruthenium oxide, Ruthenium dioxide hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ruthenium
SMILES String
O.O=[Ru]=O
InChI
1S/H2O.2O.Ru/h1H2;;;
InChIKey
FGEKTVAHFDQHBU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)