20835
Kakodylsäure
≥99.0%
Synonym(e):
Dimethylarsinsäure, Dimethylarsonsäure, Hydroxydimethylarsinoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: arsenic
reagent type: catalyst
SMILES String
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
InChIKey
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?