Wichtige Dokumente
20840
Natriumkacodylat Trihydrat
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat, Dimethylarsinsäure Natriumsalz, Dimethylarsonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
solid
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?