203386
Ammoniumtetrachloraurat(III) Hydrat
99.99% trace metals basis
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
SMILES String
O.[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H3N.H2O/h;4*1H;1H3;1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChIKey
DTYXSEJVOCMIPK-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?