Wichtige Dokumente
20021
3-tert-Butyl-4-Hydroxyanisol
≥98% (sum of isomers, GC), ≤10% 2-BHA basis (GC)
Synonym(e):
2-tert.-Butyl-4-methoxy-phenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (sum of isomers, GC)
Form
solid
Zusammensetzung
2-BHA, ≤10% GC
3-BHA, ≥90% GC
Verunreinigungen
≤1% 4-hydroxyanisole
Glührückstand
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
48-63 °C
Löslichkeit
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faint yellow or tan
SMILES String
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChIKey
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Regulation of Smad signaling in mesenchymal stem cells: 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole disrupts the differentiation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells into brown adipocytes by modulating Smad signaling pathways, with potential implications for obesity and metabolic syndrome research (Wang et al., 2023).
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?