1083008
USP
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-BHA, 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxy-phenol, 3-tert.-Butyl-4-methoxyphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
butylhydroxyanisole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3
InChIKey
IMOYOUMVYICGCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable