Wichtige Dokumente
195995
2-Thiophenacetylchlorid
98%
Synonym(e):
2-Thienylacetylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
4 mmHg ( 83 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
105-106 °C/22 mmHg (lit.)
130-135 °C/90 mmHg (lit.)
Dichte
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)Cc1cccs1
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
InChIKey
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- (S)-ethyl-1-(2-thiopheneacetyl)-3-piperidinecarboxylate, nipecotate-containing immunopotentiator
- 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug
- series of new N,N′-di(thiopheneacetyl)diamines derivatives
- 6-β-(thiophen-2′-yl)acetamidomorphine
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?