Wichtige Dokumente
P49104
Piperonal
99%
Synonym(e):
3,4-Methylendioxy-benzaldehyd, Heliotropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 87 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
264 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-39 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
InChIKey
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.1 °F
Flammpunkt (°C)
65.62 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?