184802
4-Nitrophenethylamin -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
4-Nitro-phenethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
SMILES String
Cl.NCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12;/h1-4H,5-6,9H2;1H
InChIKey
JVMHULJEYUQYSH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles
- N-(4-nitrophenethyl)formamide
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)