Wichtige Dokumente
180386
2,2,2-Trifluorethylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
2-Amino-1,1,1-trifluor-ethan -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C (subl.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
Cl.NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N.ClH/c3-2(4,5)1-6;/h1,6H2;1H
InChIKey
ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?