Wichtige Dokumente
91692
2,2,2-Trifluorethylamin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2-Amino-1,1,1-trifluorethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
~7.6 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.301 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
Dichte
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
InChIKey
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
3.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?