Wichtige Dokumente
225185
Cyclobutylamin
98%
Synonym(e):
Aminocyclobutan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
81.5 °C/752 mmHg (lit.)
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1CCC1
InChI
1S/C4H9N/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3,5H2
InChIKey
KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?