Wichtige Dokumente
160407
Dibenzylmalonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
188 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
O=C(CC(=O)OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c18-16(20-12-14-7-3-1-4-8-14)11-17(19)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
InChIKey
RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)