Wichtige Dokumente
486876
Methylformiat-13C
99 atom % 13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.343 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−100 °C (lit.)
Dichte
0.990 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][13C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+1
InChIKey
TZIHFWKZFHZASV-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?