Wichtige Dokumente
161713
3,5-Dimethoxybenzoylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
157-158 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-46 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
COc1cc(OC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?