127663
3-Nitrobenzoylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
275-278 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-34 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
InChIKey
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>233.6 °F
Flammpunkt (°C)
> 112 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)