Wichtige Dokumente
T69809
3,4,5-Trimethoxybenzoylchlorid
98%
Synonym(e):
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid chloride, Tri-O-methylgalloyl chloride, Trimethylgalloyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
185 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-84 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
BUHYMJLFRZAFBF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?