Wichtige Dokumente
158755
1-(Triphenylphosphoraniliden)-2-propanon
99%
Synonym(e):
Acetylmethylen-triphenylphosphoran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
203-205 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phosphine
SMILES String
CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
InChIKey
KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Cascade reactions of enals for enantioselective synthesis of indane derivatives
- Enantioselective conjugate addition for synthesis of α-branched indoles
- Synthesis of 1,2-dioxanes with antitrypanosomal activity
- Asymmetric allylboration for enantioselective synthesis of (+)-awajanomycin
- Domino Suzuki / Heck coupling reactions for preparation of fluorenylidenes
- Synthesis of amphibian pyrrolizidine alkaloids via allylic aminations
- Synthesis of silicon-containing acyclic dienone musk odorants
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?