Merck
370479
Sigma-Aldrich
Diethyl-(2-oxopropyl)phosphonat
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2P(O)(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
126 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phosphonate
SMILES String
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)