Wichtige Dokumente
15531
Boc-Val-OSu
≥98.5% (N)
Synonym(e):
Boc-L-valin-hydroxysuccinimidester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (N)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
InChIKey
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?