Wichtige Dokumente
15518
Boc-Inp-OH
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure, Boc-isonipecotinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-8(5-7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?