Wichtige Dokumente
244694
Silbercyanat
99%
Synonym(e):
Cyanic acid silver(1+) salt, Silver(1+) cyanate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤1.0% Insoluble matter ( C=2% in 10% HNO3)
Dichte
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ag]OC#N
InChI
1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
DWBPIWPCOSHWCK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?