Wichtige Dokumente
153095
4-Methylcyclohexanol, Mischung aus cis und trans
98%
Synonym(e):
Hexahydro-p-kresol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.94 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 30 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
563 °F
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
171-173 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC1CCC(O)CC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?