1613757
USP
Wasserfreies Natriumcarbonat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Natriumcarbonat, Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium carbonate
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable