C75802
Cholesterylbenzoat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid crystal
Optische Aktivität
[α]20/D −15.0°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
SMILES String
O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@@](CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]2(C)CC1)C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C34H50O2/c1-23(2)10-9-11-24(3)29-16-17-30-28-15-14-26-22-27(36-32(35)25-12-7-6-8-13-25)18-20-33(26,4)31(28)19-21-34(29,30)5/h6-8,12-14,23-24,27-31H,9-11,15-22H2,1-5H3/t24-,27+,28+,29-,30+,31+,33+,34-/m1/s1
InChIKey
UVZUFUGNHDDLRQ-LLHZKFLPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)