Wichtige Dokumente
137502
Natrium-2-bromethansulfonsäure
98%
Synonym(e):
2-Bromethansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
283 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
bromo
sulfonic acid
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCBr
InChI
1S/C2H5BrO3S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?