137499
3,4-Dimethylanisol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
bp
200-201 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)6-8(7)2/h4-6H,1-3H3
InChIKey
LVUBSVWMOWKPDJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)