Wichtige Dokumente
148091
4-Methylanisol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5.25 mmHg ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?