D146609
3,5-Dimethylanisol
≥99%
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-8(2)6-9(5-7)10-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?