Merck
268542
Sigma-Aldrich
Hydroxypropylmethacrylat
Mixture of hydroxypropyl and hydroxyisopropyl methacrylates, 97%, contains 180-220 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
HPMA
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
1752228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.05 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
180-220 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
57 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCCO
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChIKey
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Synthesis of poly hydroxypropyl methacrylate cryogel incorporated with Zn/Ce substituted hydroxyapatite nanoparticles for rejuvenation of femoral fracture: In dieser Studie wird die Synthese eines Kryogels untersucht, das Hydroxypropylmethacrylat und Zn/Ce-substituierte Hydroxyapatit-Nanopartikel enthält und der Heilung von Knochenbrüchen dienen soll (H Zhou, H Jiao, J Xu, Y Liu, S Wei, 2019).
  • Poly(Hydroxypropyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate): Facile synthesis of well-defined hydrophobic gels containing hydroxy-functional methacrylates: In diesem Artikel wird die Synthese hydrophober Gele unter Verwendung von Hydroxypropylmethacrylat und Glycidylmethacrylat vorgestellt, die in verschiedenen Materialanwendungen eingesetzt werden (N Orakdogen, B Sanay, 2017).
  • Initiated chemical vapor deposition of poly(Hydroxypropyl methacrylate) thin films: Die Studie behandelt das Verfahren der chemischen Gasphasenabscheidung zur Herstellung dünner Schichten aus Poly(hydroxypropylmethacrylat) auf Membranen, um deren funktionale Eigenschaften zu verbessern (E Sevgili, M Karaman, 2019).
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tomáš Etrych et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 154(3), 241-248 (2011-06-28)
Herein, new biodegradable star polymer-doxorubicin conjugates designed for passive tumor targeting were investigated, and their synthesis, physico-chemical characterization, drug release, biodegradation, biodistribution and in vivo anti-tumor efficacy are described. In the conjugates, the core formed by poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers was
Qingyu Xiang et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 80(2), 379-386 (2011-11-22)
In several groups of malignant tumors including head and neck tumors, a protein named Hsp47/CBP2 leaked from the cell was expressed on the tumor cell surface. Several synthetic peptides have been identified as effective ligands for binding to Hsp47/CBP2. This
Yang Yang et al.
Biomaterials, 33(7), 2260-2271 (2011-12-23)
Galectin-3 (Gal-3), over-expressed on a variety of human tumor cells, is a potential binding site for targeted metastatic prostate cancer therapy. The aim of this study was to develop a G3-C12-mediated drug delivery system based on N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide (HPMA) copolymers
Annette Kelsch et al.
Biomacromolecules, 13(12), 4179-4187 (2012-11-28)
In this work we describe the application of amphiphilic N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA)-based copolymers as polymeric surfactants in miniemulsion techniques. HPMA-based copolymers with different ratios of HPMA (hydrophilic) to laurylmethacrylate (LMA; hydrophobic) units were synthesized by RAFT polymerization and postpolymerization modification. The
Adam J Gormley et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 166(2), 130-138 (2012-12-25)
Effective drug delivery to tumors requires both transport through the vasculature and tumor interstitium. Previously, it was shown that gold nanorod (GNR) mediated plasmonic photothermal therapy (PPTT) is capable of increasing the overall accumulation of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers in prostate