Merck
131563
Sigma-Aldrich
Propyltriphenylphosphoniumbromid
98%
Synonym(e):
NSC 50539
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2P(C6H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
235-238 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Catalyst for the carboxylation of styrene oxide
Reactant involved in:
  • Epoxidation of arylalkenes
  • Boration of allylic epoxides
  • Wittig reactions
  • Selective dimerization of α-olefins
  • Synthesis of indoles
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)