Wichtige Dokumente
157317
Cyclopropyltriphenylphosphoniumbromid
98%
Synonym(e):
NSC 110599
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
178-181 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Studied for potential antitumor activity
Reactant for synthesis of:
- Keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions
- Cycloporpylidenemethylarylethynynes
- Dipeptides containing azabicyclo[3.1.0]hexane
Reactant for hydroalkynylation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)