Wichtige Dokumente
430056
Benzyltriphenylphosphoniumbromid
96%
Synonym(e):
(Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane, NSC 54813
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
295-298 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
phosphine
SMILES String
[Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Stereoselective azidolysis of vinyl epoxides
- Enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine
- Biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A
- Enantioselective sytnhesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose
- Preparation of β-amyloid plaque ligands
- Decarboxylative cyclopropanation
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?