Wichtige Dokumente
124036
1-Brom-3-chlorbenzol
99%
Synonym(e):
1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, m-Bromochlorobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.576 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
Dichte
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChIKey
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?