Wichtige Dokumente
122564
Mechlorethamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
2-Chlor-N-(2-chlorethyl)-N-methylethanamin, N-Methylbis-(2-chlorethyl)-amin -hydrochlorid, Bis-(2-chlorethyl)-methylamin, Stickstofflost
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: very soluble
alcohol: soluble
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
Cl.CN(CCCl)CCCl
InChI
1S/C5H11Cl2N.ClH/c1-8(4-2-6)5-3-7;/h2-5H2,1H3;1H
InChIKey
QZIQJVCYUQZDIR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?