Wichtige Dokumente
109924
3-Hydroxypropionitril
97%
Synonym(e):
2-Cyan-ethanol, Ethylencyanhydrin, Hydracrylonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
922 °F
Expl.-Gr.
12.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−46 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
nitrile
SMILES String
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
InChIKey
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Hydroxypropionitrile serves as an intermediate through nucleophilic addition or hydrogenation to synthesize heterocyclic rings, mercaptopropanoic acid, or cyclophosphamide.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?