413348
3-[2-(2-Aminoethylamino)-ethylamino]-propyltrimethoxysilan
technical grade
Synonym(e):
2-[2-(3-Trimethoxysilylpropylamino)-ethylamino]-ethylamin, N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylentriamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
114-118 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C10H27N3O3Si/c1-14-17(15-2,16-3)10-4-6-12-8-9-13-7-5-11/h12-13H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F
Flammpunkt (°C)
96 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?