Wichtige Dokumente
236357
3-Hydroxypropionitril
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
2-Cyan-ethanol, Ethylencyanhydrin, Hydracrylonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
922 °F
Expl.-Gr.
12.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−46 °C (lit.)
Löslichkeit
diethyl ether: slightly soluble 2.3 % (w/w) at 15 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
carbon tetrachloride: insoluble(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
InChIKey
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy
- in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells
- as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?