Wichtige Dokumente
109398
2-Norbornanmethanol, Mischung aus endo und exo
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
93-95 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H14O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8?/m1/s1
InChIKey
LWHKUVOYICRGGR-KVARREAHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)