Merck
148679
Sigma-Aldrich
5-Vinyl-2-norbornen, Mischung aus endo und exo
95%, contains 80-150 ppm BHT as inhibitor
Synonym(e):
2-Vinyl-5-norbornene, 2-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Vinylnorbornene, 5-Ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylnorbornene, 6-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Vinylnorbornene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
80-150 ppm BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.481 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7-9H,1,5-6H2/t7-,8?,9-/m0/s1
InChIKey
INYHZQLKOKTDAI-SMOXQLQSSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
5-Vinyl-2-norbornene was used in the preparation of 5-ethylidene-2-norbornene (ENB).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hoon Sik Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 71(3), 911-914 (2006-01-28)
The isomerization reaction of 5-vinyl-2-norbornene (VNB) to 5-ethylidene-2-norbornene (ENB) has been performed using a catalytic system consisting of an alkali metal hydride and an amine. Among various amines tested, only aliphatic 1,2-diamines exhibited the activity for the isomerization. The isomerization