Wichtige Dokumente
N32105
5-Norbornen-2-ol, Gemisch aus endo und exo
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-8H,3-4H2/t5-,6+,7?/m1/s1
InChIKey
MKOSBHNWXFSHSW-JEAXJGTLSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?