Wichtige Dokumente
101621
3-Chlor-2-methyl-anilin
99%
Synonym(e):
2-Amino-6-chlor-toluol, 3-Chlor-o-toluidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.588 (lit.)
bp
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1c(N)cccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?