Wichtige Dokumente
225118
2-Chlor-5-methylanilin
99%
Synonym(e):
6-Chlor-m-toluidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder or solid
bp
228-230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-30 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?