1568062
USP
Proguanil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1,5-Bis(1-methylethyl)biguanide monohydrochloride
크기 선택
About This Item
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
proguanil
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl.N(C(=NC(C)C)N)C(=NC(C)C)N
InChI
1S/C8H19N5.ClH/c1-5(2)11-7(9)13-8(10)12-6(3)4;/h5-6H,1-4H3,(H5,9,10,11,12,13);1H
InChI key
BKFUVMLPDXIDPQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as Proguanil Hydrochloride
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터