Y0001901
Proguanil hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
proguanil
제조업체/상표
EDQM
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
InChI key
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터