주요 문서
1356950
USP
Lauroyl polyoxylglycerides
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩692,941
₩692,941
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩692,941
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩692,941
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
polyoxyl
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Lauroyl polyoxylglycerides USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)