1186000
USP
Diazoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
diazoxide
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... KCNJ11(3767) , KCNJ8(3764)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터