분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to off-white
solubility
H2O: 25 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
주관자
Novartis
SMILES string
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
InChI key
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- to study its effect on human serum albumin using UV-visible, fluorescence and circular dichroism (CD) techniques
- to block itchy E3 ubiquitin protein ligase (ITCH) ubiquitin transthiolation
- as a serotonin reuptake inhibitor
- as a homologous to E6AP C terminus (HECT) E3 ligase inhibitor
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3