1140327
USP
Clonazepam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
clonazepam
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
InChI key
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Clonazepam
- Clonazepam Orally Disintegrating Tablets
- Clonazepam Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터