1632004
USP
Sulfanilamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
p-Aminobenzenesulfonamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
sulfanilamide
제조업체/상표
USP
mp
164-166 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Silver Sulfadiazine
- Sulfacetamide Sodium
- Sulfamethoxazole
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객